Merck
AMBH95E07D7F
Ambeed, Inc.
Ethyl 1,5-diphenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
292.34
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1,5-diphenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C18H16N2O2/c1-2-22-18(21)16-13-17(14-9-5-3-6-10-14)20(19-16)15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,2H2,1H3
InChI Key
UVRLSBWBUBLBMP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17355-75-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17355-75-8.html