Merck
AMBH95E07D4B
Ambeed, Inc.
ETHYL 2-OXO-1-PYRROLIDINEACETATE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
ethyl (2-oxo-1-pyrrolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3
InChI Key
AQZWKPDVWWJWRY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
Synonym
Ethyl 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61516-73-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)