Merck
AMBH95E07D44
Ambeed, Inc.
Di-o-tolylphosphine oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.25
MDL番号:
Iupac Name
bis(2-methylphenyl)phosphine oxide
Inchi Code
1S/C14H15OP/c1-11-7-3-5-9-13(11)16(15)14-10-6-4-8-12(14)2/h3-10,16H,1-2H3
InChI Key
BWCBFYRNWOIXIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30309-80-9.html
ピクトグラム
Health hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/30309-80-9.html