Merck
AMBH95E07C54
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-bromobenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.1
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-bromobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
OMHCJSZERNZPJB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261817-84-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)