Merck
AMBH95E07C3A
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.52
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrClO2/c1-5-7(9(12)13-2)3-6(10)4-8(5)11/h3-4H,1-2H3
InChI Key
LXRLPGXLBLBKTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1522778-35-3.html
Synonym
Methyl 5-bromo-3-chloro-2-methylbenzoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)