Merck
AMBH95E07C39
Ambeed, Inc.
6-Bromo-8-methoxy-imidazo[1,2-a]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.06
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-7-4-6(9)5-11-3-2-10-8(7)11/h2-5H,1H3
InChI Key
ZSIKDYISURSYPX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427424-35-8.html
Synonym
6-Bromo-8-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)