Merck
AMBH93EDD3AE
Ambeed, Inc.
Biphenyl-4,4'-diacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.28
MDL番号:
Iupac Name
[4'-(carboxymethyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]acetic acid
Inchi Code
1S/C16H14O4/c17-15(18)9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(4-8-14)10-16(19)20/h1-8H,9-10H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI Key
CXLNWJSKZPSWPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19806-14-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/19806-14-5.html