Merck
AMBH93EDD1A0
Ambeed, Inc.
Ethyl bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.23
MDL番号:
Iupac Name
ethyl bicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)10-7-8-3-5-9(10)6-4-8/h3,5,7-9H,2,4,6H2,1H3
InChI Key
GFQTZTQVDBODHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39863-21-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39863-21-3.html