Merck
AMBH93EDD006
Ambeed, Inc.
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
333.16
MDL番号:
Iupac Name
trifluoromethanesulfonic acid compound with 2,3,4,5,6-pentafluoroaniline (1:1)
Inchi Code
1S/C6H2F5N.CHF3O3S/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;2-1(3,4)8(5,6)7/h12H2;(H,5,6,7)
InChI Key
YFUMMJNKHHASQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/912823-79-1.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)