Merck
AMBH93E4C92F
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(prop-2-yn-1-yl)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-propynyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO2/c1-5-6-11-7-9-14(10-8-11)12(15)16-13(2,3)4/h1,11H,6-10H2,2-4H3
InChI Key
CHTFWVDBUXUMCE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/301185-41-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)