Merck
AMBH93E4C8FA
Ambeed, Inc.
(2-Chloropyridin-4-yl)(cyclopropyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.65
MDL番号:
Iupac Name
(2-chloro-4-pyridinyl)(cyclopropyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11ClN2/c10-8-5-7(3-4-12-8)9(11)6-1-2-6/h3-6,9H,1-2,11H2
InChI Key
BIRRNNURRYIDRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1270444-14-8.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1270444-14-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)