Merck
AMBH93E4C5B9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-methoxy-7-methyl-1H-indole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-methoxy-7-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-10-8-12(18-5)9-11-6-7-16(13(10)11)14(17)19-15(2,3)4/h6-9H,1-5H3
InChI Key
OMZYGXJHKONVSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1387445-50-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1387445-50-2.html