Merck
AMBH93E4C58E
Ambeed, Inc.
2-Bromothieno[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.09
MDL番号:
Iupac Name
2-bromothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrNS/c8-7-4-5-6(10-7)2-1-3-9-5/h1-4H
InChI Key
GQUVXOMKKYDVQY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow to brown solid or liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94191-15-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)