Merck
AMBH93E4C531
Ambeed, Inc.
7-Methoxyindoline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1H-indol-7-yl methyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c1-11-8-4-2-3-7-5-6-10-9(7)8;/h2-4,10H,5-6H2,1H3;1H
InChI Key
NJPHRLXSISYODV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4770-43-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4770-43-8.html