Merck
AMBH93E4C4C4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-hydroxy-3-phenylpiperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.36
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-hydroxy-3-phenyl-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H23NO3/c1-15(2,3)20-14(18)17-11-7-10-16(19,12-17)13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,19H,7,10-12H2,1-3H3
InChI Key
OAQOKUKHQIGNCJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/213923-81-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/213923-81-0.html