Merck
AMBH93E4C4AC
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.18
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c11-6-7-5-9-10-4-2-1-3-8(7)10/h5-6H,1-4H2
InChI Key
CSPINDKIWMCRNX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/307308-03-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/307308-03-8.html