Merck
AMBH93E4C444
Ambeed, Inc.
3,4-Dichloro-2-fluoropyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.98
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Cl2FN/c6-3-1-2-9-5(8)4(3)7/h1-2H
InChI Key
MKOVSIGZRKFZFE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Form: Liquid - Semi-solid - Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851179-03-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)