Merck
AMBH93E4C42A
Ambeed, Inc.
5,7-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.92
MDL番号:
Iupac Name
5,7-dibromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Br2N3/c7-3-1-5(8)10-4-2-9-11-6(3)4/h1-2H,(H,9,11)
InChI Key
PBUSADIXYHJUTB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956379-02-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956379-02-4.html