Merck
AMBH93E4C38D
Ambeed, Inc.
Naphthalene-2,6-dicarbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.19
MDL番号:
Iupac Name
2,6-naphthalenedicarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8O2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-8H
InChI Key
IQDQMRZGMILNMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5060-65-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5060-65-1.html