Merck
AMBH93E4C375
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.55
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-6-1-4(9)2-7(10)5(6)3-11/h1-3H
InChI Key
WEXRLMRQYDCTAT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1261493-54-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)