Merck
AMBH93E4C36C
Ambeed, Inc.
2-Ethyl-4-fluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
Iupac Name
2-ethyl-4-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FN/c1-2-6-5-7(9)3-4-8(6)10/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI Key
AFCGCODEEUFDAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/331763-37-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/331763-37-2.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)