Merck
AMBH93E4C350
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.25
MDL番号:
Iupac Name
ethyl (1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H16N2O2/c1-5-14-10(13)6-9-7(2)11-12(4)8(9)3/h5-6H2,1-4H3
InChI Key
KPADBJAWODCXTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70598-01-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70598-01-5.html