Merck
AMBH93E4C34C
Ambeed, Inc.
3-(5-Bromopyridin-3-yl)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.09
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-bromopyridin-3-yl)phenol
Inchi Code
1S/C11H8BrNO/c12-10-4-9(6-13-7-10)8-2-1-3-11(14)5-8/h1-7,14H
InChI Key
JWDAMDYGEXCZJT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1276123-26-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1276123-26-2.html