Merck
AMBH93E4C1A9
Ambeed, Inc.
Benzyl 4-propylpiperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.35
Iupac Name
benzyl 4-propylpiperazine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-8-16-9-11-17(12-10-16)15(18)19-13-14-6-4-3-5-7-14/h3-7H,2,8-13H2,1H3
InChI Key
IMWNRPJBJZSYQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856844-93-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)