Merck
AMBH93D58D9D
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
273.64
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-2-(3-(trifluoromethyl)phenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C12H7ClF3NO/c13-10-5-2-6-17-11(10)18-9-4-1-3-8(7-9)12(14,15)16/h1-7H
InChI Key
JHFQIWDOKUTRBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/197565-66-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)