Merck
AMBH93D53A1D
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
223.02
MDL番号:
Iupac Name
(4-bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H5BrF2O/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10/h1-2,11H,3H2
InChI Key
CXEWREITGADCOJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/486460-26-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)