Merck
AMBH93D53A17
Ambeed, Inc.
Ethyl 1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.19
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-2-14-9(13)6-3-4-7-8(5-6)11-12-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11,12)
InChI Key
INHQGDXFYZBMFS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/73605-91-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/73605-91-1.html