Merck
AMBH93D53A07
Ambeed, Inc.
9-(Naphthalen-1-yl)anthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.39
MDL番号:
Iupac Name
9-(1-naphthyl)anthracene
Inchi Code
1S/C24H16/c1-4-12-20-17(8-1)11-7-15-23(20)24-21-13-5-2-9-18(21)16-19-10-3-6-14-22(19)24/h1-16H
InChI Key
YPNZWHZIYLWEDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7424-70-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)