Merck
AMBH93D53995
Ambeed, Inc.
5-(Trifluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.1
MDL番号:
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)4-2-10-3(1-11-4)5(12)13/h1-2H,(H,12,13)
InChI Key
DDVCRZPGVDGULO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1060814-50-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)