Merck
AMBH93D53958
Ambeed, Inc.
(1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-indol-2-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
329.08
MDL番号:
Iupac Name
(1-(tert-butoxycarbonyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-indol-2-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C14H15BF3NO4/c1-13(2,3)23-12(20)19-10-5-4-9(14(16,17)18)6-8(10)7-11(19)15(21)22/h4-7,21-22H,1-3H3
InChI Key
ZCDHMTGOQPAIPQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2304634-92-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)