Merck
AMBH93D53922
Ambeed, Inc.
5-Aminoquinolin-2(1H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.18
MDL番号:
Iupac Name
5-amino-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H8N2O/c10-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(12)11-8/h1-5H,10H2,(H,11,12)
InChI Key
DANDEJPAZFBPAS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61317-32-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)