Merck
AMBH93D538DE
Ambeed, Inc.
N-Hydroxyisobutyramidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
102.14
MDL番号:
Iupac Name
N-hydroxy-2-methylpropanimidamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O/c1-3(2)4(5)6-7/h6-7H,5H2,1-2H3
InChI Key
KRPQIXIOPWRZKH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
Synonym
N-Hydroxyisobutyrimidamide
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35613-84-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)