Merck
AMBH93D538A3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.44
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-3-chloropyrazine-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5HBrClN3/c6-4-2-9-5(7)3(1-8)10-4/h2H
InChI Key
FAOLIJWZYYNLRZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1257072-34-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)