Merck
AMBH93D53892
Ambeed, Inc.
5-Chloro-6-methoxypicolinaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.58
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-6-methoxy-2-pyridinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-11-7-6(8)3-2-5(4-10)9-7/h2-4H,1H3
InChI Key
PDAALXFPGANGAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211527-87-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211527-87-5.html