Merck
AMBH93D53877
Ambeed, Inc.
4-Formyl-2-methoxy-benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
161.16
MDL番号:
Iupac Name
4-formyl-2-methoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-12-9-4-7(6-11)2-3-8(9)5-10/h2-4,6H,1H3
InChI Key
RIKJENUWHKDHIW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21962-49-2.html
ピクトグラム
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21962-49-2.html