Merck
AMBH93D5380D
Ambeed, Inc.
Benzyl 4-(ethylamino)piperidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.35
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 4-(ethylamino)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H22N2O2/c1-2-16-14-8-10-17(11-9-14)15(18)19-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-7,14,16H,2,8-12H2,1H3
InChI Key
AGRCCDZHIDRWPM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159874-38-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)