Merck
AMBH93D537F9
Ambeed, Inc.
Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.76
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 3-(hydroxymethyl)-1-piperazinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O3.ClH/c16-9-12-8-15(7-6-14-12)13(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,12,14,16H,6-10H2;1H
InChI Key
YVHVEHPWNMUIKO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159825-20-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)