Merck
AMBH93D537A5
Ambeed, Inc.
1-(4-Bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.11
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11BrO2/c12-9-4-2-8(3-5-9)11(10(13)14)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2,(H,13,14)
InChI Key
CZCIJQWZBHQMNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151157-49-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)