Merck
AMBH93D5372C
Ambeed, Inc.
2-Methyl-3-morpholinobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.26
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-3-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9-10(12(14)15)3-2-4-11(9)13-5-7-16-8-6-13/h2-4H,5-8H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
SYRWDAQJCORHSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-40-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)