Merck
AMBH93D535D5
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.51
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-hydrazinobenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2O2.ClH/c8-4-1-2-6(10-9)5(3-4)7(11)12;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);1H
InChI Key
GOKHHDKFFMKKIM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260776-15-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)