Merck
AMBH93D53541
Ambeed, Inc.
1-(Piperidin-4-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.69
Iupac Name
1-(piperidin-4-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O.ClH/c11-8-5-10(6-8)7-1-3-9-4-2-7;/h7-9,11H,1-6H2;1H
InChI Key
JSCXZOWUBFIUTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1443624-48-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)