Merck
AMBH6FD8459B
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C6H8N2O4/c1-12-4(9)2-3-5(10)8-6(11)7-3/h10H,2H2,1H3,(H2,7,8,11)
InChI Key
FOJNQYOBFQJNCX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78212-20-1.html
Synonym
Methyl 2-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)