Merck
AMBH6FD8452F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-1-(2-chlorophenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
189.04
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-1-(2-chlorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
InChI Key
SOGLGKRIVMZMSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4209-25-0.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4209-25-0.html