Merck
AMBH6FD84505
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
275.05
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H2BrF3O2S/c7-2-1-3(5(11)12)13-4(2)6(8,9)10/h1H,(H,11,12)
InChI Key
DENYCWOEDSVUSJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1034188-24-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1034188-24-3.html