Merck
AMBH6FD844A4
Ambeed, Inc.
4-Aminotetrahydropyran-4-carboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
Iupac Name
4-aminotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H11NO3/c7-6(5(8)9)1-3-10-4-2-6/h1-4,7H2,(H,8,9)
InChI Key
DPDPQQHHTHKSRN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39124-20-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)