Merck
AMBH6FD84491
Ambeed, Inc.
(2-Fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.97
MDL番号:
Iupac Name
(2-fluoro-4,6-dimethoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C8H10BFO4/c1-13-5-3-6(10)8(9(11)12)7(4-5)14-2/h3-4,11-12H,1-2H3
InChI Key
VRYIYLGRLZLYPA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/309977-93-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/309977-93-3.html