Merck
AMBH6FD84359
Ambeed, Inc.
5-Bromo-3-fluoro-2-methylbenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-6(4-11)2-7(9)3-8(5)10/h2-3H,1H3
InChI Key
CINWHDLNTYRKSR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1807117-78-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1807117-78-7.html