Merck
AMBH6FD842F2
Ambeed, Inc.
2-(2,6-Difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.66
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,6-difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11F2N.ClH/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9;/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2;1H
InChI Key
IYHWYBGGVJBQCG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2135331-85-8.html
Synonym
2-(2,6-difluorophenyl)pyrrolidine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)