Merck
AMBH6FD841D5
Ambeed, Inc.
4-(Methylcarbamoyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
Iupac Name
4-[(methylamino)carbonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-10-8(11)6-2-4-7(5-3-6)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
ZYTCRZMJZJPYEG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23754-45-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23754-45-2.html