Merck
AMBH6FD841D1
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.14
MDL番号:
Iupac Name
6-fluoroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H5FN2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H
InChI Key
JIXCXZJOGOGGIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1644-14-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)